Tlačiť
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 360.5 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
Mw: 256.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116044
Číslo CAS: 545410-47-7