Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 106.3 EUR
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Teplota tavenia: 43…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660243
Číslo CAS: 508203-48-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III