Tlačiť
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 63.38 EUR
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832241
Číslo CAS: 1000520-92-2