Tlačiť
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 135.39 EUR
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972879
Číslo CAS: 369-32-4