Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 111.36 EUR
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201069
Číslo CAS: 1373920-61-6