Tlačiť
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC302112-1G PC302112-5G PC302112-25G
APOSPC302112-1GEA 33.17 EUR
APOSPC302112-1G APOSPC302112-5G APOSPC302112-25G
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049318
Číslo CAS: 407640-40-8