Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC302111-1G PC302111-5G PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA 43.26 EUR
APOSPC302111-1G APOSPC302111-5G APOSPC302111-10G
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701060
Číslo CAS: 771574-00-6