Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 79.71 EUR
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393813
Číslo CAS: 1261779-42-3