Tlačiť
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 79.82 EUR
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660225
Číslo CAS: 886499-94-1