Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 113.12 EUR
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185684
Číslo CAS: 1214385-02-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III