Tlačiť
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 96.13 EUR
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213636
Číslo CAS: 771573-02-5