Tlačiť
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302092-1G PC302092-5G PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA 78.22 EUR
APOSPC302092-1G APOSPC302092-5G APOSPC302092-10G
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213676
Číslo CAS: 771573-36-5
OSN: 1760
ADR: 8,III