Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 39.74 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116354
Číslo CAS: 924817-93-6