Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 249.5 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09924313
Číslo CAS: 1000530-58-4
OSN: 3276
ADR: 6.1,III