Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 28.24 EUR
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
Mw: 173.55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660172
Číslo CAS: 86225-73-2
OSN: 3276
ADR: 6.1 III