Tlačiť
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Mw: 206.58
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660337
Číslo CAS: 886761-66-6