Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201056
Číslo CAS: 1373920-87-6