Tlačiť
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302079-1G PC302079-5G PC302079-10G
APOSPC302079-1GEA 143.4 EUR
APOSPC302079-1G APOSPC302079-5G APOSPC302079-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832325
Číslo CAS: 1017779-01-9