Tlačiť
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302067-1G PC302067-5G
APOSPC302067-1GEA 132.77 EUR
APOSPC302067-1G APOSPC302067-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832276
Číslo CAS: 186517-39-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III