Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302063-1G PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA 124.57 EUR
APOSPC302063-1G APOSPC302063-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660254
Číslo CAS: 886501-20-8
OSN: 2735
ADR: 8 III