Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 69.7 EUR
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
Mw: 212.56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660247
Číslo CAS: 886500-85-2