Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302053-1G PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA 152.61 EUR
APOSPC302053-1G APOSPC302053-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660207
Číslo CAS: 886499-13-4