Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 116.16 EUR
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
Mw: 212.56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832330
Číslo CAS: 1017778-52-7