Tlačiť
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Mw: 266.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652412
Číslo CAS: 1240257-88-8