Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Difluor-4-hydroxyanisole
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 107.9 EUR
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115918
Číslo CAS: 443-42-5