Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302032-1G PC302032-5G PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302032-1G APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205858
Číslo CAS: 773133-16-7