Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 39.74 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 30…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06409082
Číslo CAS: 34636-92-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III