Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302016-1G PC302016-5G PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA 99.48 EUR
APOSPC302016-1G APOSPC302016-5G APOSPC302016-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519347
Číslo CAS: 1092461-02-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III