Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 106.3 EUR
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226279
Číslo CAS: 6656-72-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III