Tlačiť
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 137.99 EUR
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 44…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116024
Číslo CAS: 186306-70-7