Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302006-1G PC302006-5G
APOSPC302006-1GEA 122.74 EUR
APOSPC302006-1G APOSPC302006-5G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆Cl₂FN
Mw: 194.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660174
Číslo CAS: 886501-27-5