Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 394.95 EUR
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Mw: 209
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090506
Číslo CAS: 32890-91-8