Tlačiť
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 315.68 EUR
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄FN₃O₄
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007150
Číslo CAS: 367-81-7