Tlačiť
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl perfluoroglutarate
PC3015M-100G PC3015M-25G
APOSPC3015M-100GEA 473.73 EUR
APOSPC3015M-100G APOSPC3015M-25G
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dimethyl hexafluoroglutarate
Vzorec: C₇H₆F₆O₄
Teplota varu: 100 °C/34mmHg
Teplota tavenia: –32,7 °C
Hustota: 1,4856 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155851
Číslo CAS: 1513-62-8