Tlačiť
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1551.95 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Vzorec: C₁₀H₆F₁₂O₄
Teplota varu: 152 °C/60mmHg
Teplota tavenia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044088
Číslo CAS: 2062-20-6