Tlačiť
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 33.13 EUR
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Mw: 330.74 g/mol
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052283
Číslo CAS: 166964-31-4
OSN: 1759
ADR: 8 III