Tlačiť
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 124.75 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774164
Číslo CAS: 874839-13-1
OSN: 3261
ADR: 8,III