Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 158.04 EUR
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Mw: 230.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258865
Číslo CAS: 1018828-69-7