Tlačiť
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Butylamino)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC300792-1G PC300792-250MG PC300792-5G
APOSPC300792-1GEA 263.94 EUR
APOSPC300792-1G APOSPC300792-250MG APOSPC300792-5G
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Mw: 252.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11119963
Číslo CAS: 1041535-26-5