Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 102.94 EUR
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094995
Číslo CAS: 503309-11-3