Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 211.9 EUR
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Mw: 312.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505058
Číslo CAS: 1215564-15-0