Tlačiť
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 211.9 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Mw: 189.137 g/mol
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11035943
Číslo CAS: 545394-83-0