Tlačiť
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 462.9 EUR
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08688475
Číslo CAS: 106877-21-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III