Tlačiť
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 91.33 EUR
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Mw: 216.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631896
Číslo CAS: 137736-06-2