Tlačiť
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 141.8 EUR
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Mw: 283.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08448326
Číslo CAS: 869109-12-6