Tlačiť
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 768.15 EUR
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Mw: 252.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11118518
Číslo CAS: 1036594-37-2