Tlačiť
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 66.49 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₂
Mw: 224.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11122453
Číslo CAS: 1042499-48-8