Tlačiť
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 198.68 EUR
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
Mw: 289.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505029
Číslo CAS: 1217018-83-1