Tlačiť
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 124.57 EUR
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Mw: 299.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03153507
Číslo CAS: 380453-90-7