Tlačiť
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 157.82 EUR
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₂S
Mw: 274.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100111
Číslo CAS: 1002355-89-6